Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CCL3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
XP-5233
PRSIXP-5233EA 454 EUR InStock
PRSIXP-5233
Anti-CCL3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Macrophage Inflammatory Protein 1 alpha and MIP1 beta, two closely related but distinct proteins, were originally co-purified from medium conditioned by a LPS-stimulated murine macrophage cell line. Mature mouse MIP1 alpha shares approximately 77% and 70% amino acid identity with human MIP1 alpha and mouse MIP1 beta, respectively. MIP1 proteins are expressed primarily in T cells, B cells, and monocytes after antigen or mitogen stimulation.

Anti-Rat MIP-1alpha specific antibody was purified by affinity chromatography employing immobilized Rat MIP-1alpha matrix.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CCL3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité