Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PPBP Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)

Fournisseur: ProSci Inc.
XP-5244BT
PRSIXP-5244BTEA 509 EUR InStock
PRSIXP-5244BT
Anti-PPBP Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
NAP2 is a platelet-derived growth factor that belongs to the CXC chemokine family. This growth factor is a potent chemoattractant and activator of neutrophils. It has been shown to stimulate various cellular processes including DNA synthesis, mitosis, glycolysis, intracellular cAMP accumulation, prostaglandin E2 secretion, and sythesis of hyaluronic acid and sulfated glycosaminoglycan. It also stimulates the formation and secretion of plasminogen activator by synovial cells.

Anti-hNAP-2 specific antibody was purified by affinity chromatography and then biotinylated.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: PPBP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité