Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TNFRSF11B Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
XP-5253
PRSIXP-5253EA 509 EUR InStock
PRSIXP-5253
Anti-TNFRSF11B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Osteoprotegerin (OPG) is a member of the TNF receptor superfamily. This protein is an osteoblast-secreted decoy receptor that functions as a negative regulator of bone resorption. This protein specifically binds to its ligand, osteoprotegerin ligand (TNFSF11/OPGL), both of which are key extracellular regulators of osteoclast development. Studies of the mouse counterpart also suggest this protein and its ligand play a role in lymph-node organogenesis and vascular calcification. Alternatively spliced transcript variants of the gene have been reported, but their full length nature has not been determined.

Anti-hOPG specific antibody was purified by affinity chromatography employing immobilized hOPG matrix.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: TNFRSF11B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité