Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CCL5 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)

Fournisseur: ProSci Inc.
XP-5258BT
PRSIXP-5258BTEA 509 EUR InStock
PRSIXP-5258BT
Anti-CCL5 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
RANTES is a chemoattractant for blood monocytes, memory T helper cells and eosinophils. It causes the release of histamine from basophils and activates eosinophils. It binds to CCR1, CCR3, CCR4 and CCR5 and is one of the major HIV suppressive factors produced by CD8+ T cells. Recombinant RANTES protein induces a dose dependent inhibition of different strains of HIV 1, HIV 2, and simian immunodeficiency virus (SIV). It is T cell and macrophage specific, induced by mitogens, and belongs to the intercrine beta (chemokine CC) family.

Anti-rat RANTES specific antibody was purified by affinity chromatography and then biotinylated.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CCL5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité