Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RETN Goat Polyclonal Antibody (Biotin)

Fournisseur: ProSci Inc.
XP-5260BT
PRSIXP-5260BTEA 509 EUR InStock
PRSIXP-5260BT
Anti-RETN Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Resistin, also known as Adipocyte Secreted Factor (ADSF) and FIZZ3, is a cytokine that is specifically secreted by adipocytes and seems to suppress the ability of insulin to stimulate glucose uptake into adipose cells. While the function of resistin is not well understood, it appears to have key paracrine roles and has a suggested role in type 2 diabetes.

Anti-mResistin specific antibody was purified by affinity chromatography and then biotinylated.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: RETN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité