Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KITLG Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)

Fournisseur: ProSci Inc.
XP-5266BT
PRSIXP-5266BTEA 509 EUR InStock
PRSIXP-5266BT
Anti-KITLG Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Stem Cell Factor (SCF) is a hematopoietic growth factor that exerts its activity at the early stages of hematopoiesis. SCF stimulates the proliferation of mast cells and is able to augment the proliferation of both myeloid and lymphoid hematopoietic progenitors in bone marrow culture. It also mediates cell to cell adhesion and acts synergistically with other cytokines, probably interleukins. A soluble form is produced by proteolytic processing of isoform 1 in the extracellular domain.

Anti-mSCF specific antibody was purified by affinity chromatography and then biotinylated.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: KITLG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité