Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TNF Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
XP-5284
PRSIXP-5284EA 509 EUR InStock
PRSIXP-5284
Anti-TNF Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Tumor Necrosis Factor Alpha (TNF alpha) is a protein secreted by lipopolysaccharide stimulated macrophages, and causes tumor necrosis when injected into tumour bearing mice. TNF alpha is believed to mediate pathogenic shock and tissue injury associated with endotoxemia.

Anti-mTNF alpha specific antibody was purified by affinity chromatography employing immobilized mTNF-alpha matrix.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: TNF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité