Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-THPO Goat Polyclonal Antibody (Biotin)

Fournisseur: ProSci Inc.
XP-5288BT
PRSIXP-5288BTEA 509 EUR InStock
PRSIXP-5288BT
Anti-THPO Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Thrombopoietin is a humoral growth factor that is necessary for megakaryocyte proliferation and maturation, as well as for thrombopoiesis. This protein is the ligand for MLP/cMPL, the product of myeloproliferative leukemia virus oncogene. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been reported.

Anti-hTPO specific antibody was purified by affinity chromatography and then biotinylated.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: THPO
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité