Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1.3_4F11-2G3]

Fournisseur: ProSci Inc.
XP-5703-M
PRSIXP-5703-MEA 469 EUR InStock
PRSIXP-5703-M
Anti-IL4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1.3_4F11-2G3]
Anticorps
IL4 is a pleiotropic cytokine produced by activated T cells, mast cells and basophils. It is a ligand for Interleukin 4 receptor. The Interleukin 4 receptor also binds to IL13, which may contribute to many overlapping functions of this cytokine and IL13. IL4 elicits many different biological responses, but has two dominant functions. The first is regulating differentiation of naïve CD4+ T cell to the Th2 type. Th2 cells produce IL4, IL5, IL10 and IL13, which tend to favor a humoral immune response while suppressing a cell mediated immune response controlled by Th1 cells. STAT6, a signal transducer and activator of transcription, has been shown to play a central role in mediating the immune regulatory signal of this cytokine. The second is regulating IgE and IgG1 production by B cells. Two alternatively spliced transcript variants of this gene encoding distinct isoforms have been reported.

Type: Primary
Antigen: IL4
Clonality: Monoclonal
Clone: 1.3_4F11-2G3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité