Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL7 Mouse Monoclonal Antibody [clone: NYR-hi7]

Fournisseur: ProSci Inc.
XP-5705-M
PRSIXP-5705-MEA 469 EUR InStock
PRSIXP-5705-M
Anti-IL7 Mouse Monoclonal Antibody [clone: NYR-hi7]
Anticorps
Iterleukin 7 is a lymphoid cell growth factor that affects pre-B, pro-B, and early T cells. IL-7 was previously known as pre-B cell growth factor and lymphopoietin 1. IL-7 supports the growth of early B cells from long-term lymphoid bone marrow cultures. It is mitogenic to thymocytes and enhances the response of cells to other stimuli such as polyhydroxyalkanoate (PHA) and concanavalin A (ConA). IL-7 stimulates the proliferation of CD4+/CD8+ cells. The proliferative response of thymocytes to IL-7 is not affected by antibodies to the T cell growth factors such as IL-2, IL-4 and IL-6, suggesting that IL-7 is capable of stimulating T cell proliferation through a pathway independent of the known T cell growth factors. Mature T cells respond to IL-7 and Con A, but not to IL-7 alone. In myeloid lineage cells, IL-7 upregulates the production of pro-inflammatory cytokines and stimulates the tumoricidal activity of monocytes/macrophages. IL-7 is expressed by adherent stromal cells from various tissues.

Type: Primary
Antigen: IL7
Clonality: Monoclonal
Clone: NYR-hi7
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité