Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CXCL9 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1.1_2D3-2H3]

Fournisseur: ProSci Inc.
XP-5721-M
PRSIXP-5721-MEA 469 EUR InStock
PRSIXP-5721-M
Anti-CXCL9 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1.1_2D3-2H3]
Anticorps
MIG, a member of the alpha-chemokine family (CXC) of cytokines, is produced by stimulated monocytes, macrophages and endothelial cells. It signals through the CXCR3 receptor.

Type: Primary
Antigen: CXCL9
Clonality: Monoclonal
Clone: 1.1_2D3-2H3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité