Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CCL8 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1.1_2D4-1A3]

Fournisseur: ProSci Inc.
XP-5730-M
PRSIXP-5730-MEA 419 EUR InStock
PRSIXP-5730-M
Anti-CCL8 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1.1_2D4-1A3]
Anticorps
MCP 2 is a chemotactic factor that attracts monocytes, lymphocytes, basophils and eosinophils. MCP 2 is important to inflammatory host responses, and is found in the highest concentration in the small intestine and peripheral blood cells.

Type: Primary
Antigen: CCL8
Clonality: Monoclonal
Clone: 1.1_2D4-1A3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité