Anti-CCL2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2.2-4H5-01A11]
Fournisseur: ProSci Inc.
XP-5732-M
PRSIXP-5732-MEA 419 EUR InStock
PRSIXP-5732-M
Anti-CCL2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2.2-4H5-01A11]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CCL2
Clonality: Monoclonal
Clone: 2.2-4H5-01A11
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité