Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CCL5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5B3-D5]

Fournisseur: ProSci Inc.
XP-5735-M
PRSIXP-5735-MEA 469 EUR InStock
PRSIXP-5735-M
Anti-CCL5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5B3-D5]
Anticorps
RANTES is a chemoattractant for blood monocytes, memory T helper cells and eosinophils. It causes the release of histamine from basophils and activates eosinophils. It binds to CCR1, CCR3, CCR4 and CCR5 and is one of the major HIV suppressive factors produced by CD8+ T cells. Recombinant RANTES protein induces a dose dependent inhibition of different strains of HIV 1, HIV 2, and simian immunodeficiency virus (SIV). It is T cell and macrophage specific, induced by mitogens, and belongs to the intercrine beta (chemokine CC) family.

Type: Primary
Antigen: CCL5
Clonality: Monoclonal
Clone: 5B3-D5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité