Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Clk2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
XPS-1003
PRSIXPS-1003EA 686 EUR InStock
PRSIXPS-1003
Anti-Clk2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Cdc2 is a highly conserved protein serine kinase that plays a key role in regulation of the cell cycle. The ability of cdc2 to exercise control over the cell cycle is dependent upon the phosphorylation of Tyr15 in cdc2.

The antibody is purified by sequential chromatography on phospho- and non-phosphopeptide affinity columns. Antibody dilutions and tissue load should be based on tissue type and expected phosphorylation state. Western blots of SK-N-MC total cell extracts with phospho- and non-phosphopeptide competition were used to establish the phospho-specificity of the antibody. Immunolabeling of the Mr 34 kDa cdc2 protein is blocked by the Ser15 phosphopeptide used as antigen but not by the corresponding non-phosphopeptide. Initial recommended range of dilutions: 1:500 to 1:2000. Applications include Dot Blots (DB) and Western Blot (WB). Suitability for Immunohistochemistry (IHC) has not been determined. Drosophila, human, mouse, rat and Xenopus have 100% amino acid sequence identity with the antigen used to raise the antibody. When internally tested under ideal conditions the working dilutions were 1:1000 for DB and WB.

Affinity Purified

100 uL in 10 mM HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 ug per mL BSA and 50% glycerol.

For long term storage –80°C is recommended, but shorter term storage at –20°C is also acceptable as aliquots may be taken without freeze/thawing due to the presence of 50% glycerol. Stable for one year.

Type:
Antigen: Clk2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité