Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PPP1R1B Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
XPS-1005
PRSIXPS-1005EA 612 EUR InStock
PRSIXPS-1005
Anti-PPP1R1B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
DARPP-32, a dopamine (DA) and cAMP-regulated ~32k phosphoprotein, is associated with dopaminoceptive neurons bearing D-1 receptors in the basal ganglia. The protein inhibits protein phosphatase I when it is phosphorylated on Thr34. In contrast, when DARPP-32 is phosphorylated on Thr75 the protein acts as an inhibitor of PKA. Phosphorylation of DARPP is thought to play a critical role in the regulation of dopaminergic neurotransmission. In addition, the activity of DARPP-32 is also thought to play important roles in the actions of alcohol, caffeine and Prozac®.

Applications include Dot Blots (DB) and Western Blots (WB). Suitability for Immunohistochemistry (IHC) has not yet been determined. Rabbit anti-DARPP-32 (Thr75) recognizes human and mouse forms of the protein. When internally tested under ideal conditions the working dilutions were 1:1000 for DB and WB.

Affinity Purified

100 uL in 10 mM HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 ug per mL BSA and 50% glycerol.

Aliquot and store at -80°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: PPP1R1B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité