Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-Dnm1 Sheep Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
XPS-1006
PRSIXPS-1006EA 686 EUR InStock
PRSIXPS-1006
Anti-Dnm1 Sheep Polyclonal Antibody
Anticorps
Dynamin is a member of a group of nerve terminal proteins called dephosphins that regulate synaptic vesicle endocytosis. Cyclin dependent protein kinase 5 phosphorylates dynamin at Ser774 and Ser778 that are the phosphorylation sites on dynamin phosphorylated in vivo. Phosphorylation of these sites on dynamin is thought to play a key role in synaptic vesicle trafficking.

Dynamin antibody for phospho-Ser774 dynamin labels the purified protein phosphorylated in vitro by Cdk5 but not PKC (Tan, et al. 2003). The labeling of the dynamin band in Western blots of rat brain was blocked by the phosphopeptide used as antigen but not by the corresponding dephosphopeptide. Sheep anti- Dynamin (Ser774) does not cross react with other purified substrates of CDK5 (e.g. amphiphysin and synapsin). Applications include Immunoblotting (IB), Immunofluorescence (IF), Immunohistochemistry (IHC), Western Blots (WB). Human, mouse and rat have 100% amino acid sequence identity with the antigen used to raise the antibody. When internally tested under ideal conditions the working dilutions were 1:1000 for IB and WB.

Affinity Purified

100 uL in 10 mM HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 ug per mL BSA and 50% glycerol.

Aliquot and store at -80°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: Dnm1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Sheep
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité