Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ELK1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
XPS-1008
PRSIXPS-1008EA 686 EUR InStock
PRSIXPS-1008
Anti-ELK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Elk-1 is a transcription factor involved in mediating gene transcription in response to growth factors. Elk-1 is thought to be phosphorylated by MAP kinase at Ser383 and phosphorylation at this site is essential for the transcriptional activity of Elk-1. Phosphorylation of Elk-1 has also been implicated in synaptic plasticity in the adult hippocampus.

Immunolabeling of the Elk-1 protein band in a Western blot of recombinant Elk-1 is blocked by the phosphopeptide used as antigen but not by the corresponding non-phospho-Elk-1. Applications include Dot Blots (DB) and Western Blots (WB). Suitability for Immunohistochemistry (IHC) has not yet been determined. Human, mouse and rat have 100% amino acid sequence identity with the antigen used to raise the antibody. When internally tested under ideal conditions the working dilutions were 1:1000 for DB and WB.

Affinity Purified

100 uL in 10 mM HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 ug per mL BSA and 50% glycerol.

Aliquot and store at -80°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: ELK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité