Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-GAP43 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
XPS-1011
PRSIXPS-1011EA 762 EUR InStock
PRSIXPS-1011
Anti-GAP43 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
GAP-43 is thought to have an important role in development and plasticity because it is expressed at high levels in neuronal growth cones during development and during axonal regeneration. There is also evidence from knockout animals that GAP-43 serves to amplify pathfinding signals from the growth cone. GAP-43 is thought to mediate at least some of these effects via interaction with actin. Importantly, phosphorylation at Ser41 by Protein Kinase C modulates the interaction of GAP-43 with actin.

In some tissues the antibody also recognizes a higher molecular weight band that is also recognized by the Pan GAP-43 antibody and this band may be a GAP-43 aggregate or oligomer. Immunolabeling of the GAP-43 protein in Western blots of rat brain is blocked by the Ser41 phosphopeptide used as antigen but not by the corresponding non-phosphopeptide. Note: the GAP-43 protein migrates on SDS-PAGE as a 50 kDa band. The antibody is purified by sequential chromatography on phospho- and non-phosphopeptide affinity columns. Antibody dilutions and tissue load should be based on tissue type and expected phosphorylation state. Initial recommended range of dilutions: 1:500 to 1:2000. Applications include Dot blots (DB) and Western blots (WB). Immunohistochemistry (IHC) application has not yet been determined. Human, mouse and rat have 100% amino acid sequence identity with for the antigen used to raise the antibody. When internally tested under ideal conditions the working dilutions were 1:1000 for DB and WB.

Affinity Purified

100 uL in 10 mM HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 ug per mL BSA and 50% glycerol.

Aliquot and store at -80°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: Gap43
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité