Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-GRIA1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
XPS-1013
PRSIXPS-1013EA 686 EUR InStock
PRSIXPS-1013
Anti-GRIA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The ion channels activated by glutamate are typically divided into two classes. Those that are sensitive to N-methyl-D-aspartate (NMDA) are designated NMDA receptors (NMDAR) while those activated by alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxalone propionic acid (AMPA) are known as AMPA receptors (AMPAR). The AMPAR are comprised of 4 distinct subunits (GluR1-4) and they play key roles in virtually all excitatory neurotransmission in the brain. The GluR1 subunit is widely expressed throughout the nervous system. GluR1 is also potentiated by phosphorylation at Ser845. In addition, phosphorylation of this site has been linked to synaptic plasticity as well and learning and memory.

Immunolabeling of the GluR1 protein in western blots of rat brain is blocked by the Ser845 phosphopeptide used as antigen but not by the corresponding non-phosphopeptide. The antibody is purified by sequential chromatography on phospho- and non-phosphopeptide affinity columns. Antibody dilutions and tissue load should be based on tissue type and expected phosphorylation state. Initial recommended range of dilutions: 1:500 to 1:2000. Applications include Immunofluorescence (IF), Immunohistochemistry (IHC) and Western Blots (WB). Immunohistochemistry (IHC) has not yet been determined. Human, mouse and rat have 100% amino acid sequence identity with the antigen used to raise the antibody. When internally tested under ideal conditions the working dilutions were 1:1000 for IF, IHC and WB.

Affinity Purified

100 uL in 10 mM HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 ug per mL BSA and 50% glycerol.

For long term storage –80°C is recommended, but shorter term storage at –20°C is also acceptable as aliquots may be taken without freeze/thawing due to the presence of 50% glycerol. Stable for one year.

Type:
Antigen: Gria1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité