Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAP2K1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
XPS-1018
PRSIXPS-1018EA 686 EUR InStock
PRSIXPS-1018
Anti-MAP2K1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
MEK 1 and MEK 2 are integral components of the MAP kinase cascade that regulates cell growth and differentiation and this pathway also plays a key role in synaptic plasticity in brain. Activation of MEK 1/2 occurs via phosphorylation of two serine residues (Ser218 and Ser222). Activated MEK 1/2 then acts as a dual specificity kinase phosphorylating both a threonine and a tyrosine residue on ERK. This phosphorylation of ERK by MEK 1/2 is a critical step in the MAP kinase cascade.

The antibody immunolabels the ~45k MEK protein in a Western blot of serum-stimulated NIH 3T3 cells. The immunolabeling is blocked by the phosphopeptide used as antigen but not the corresponding non-phosphopeptide. Applications include Dot Blots (DB) and Western Blots (WB). Suitability for Immunohistochemistry (IHC) has not yet been determined. Human, mouse, rat and Xenopus have 100% amino acid sequence identity with the antigen used to raise the antibody. When internally tested under ideal conditions the working dilutions were 1:1000 for DB and WB.

Affinity Purified

100 uL in 10 mM HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 ug per mL BSA and 50% glycerol.

For long term storage –80°C is recommended, but shorter term storage at –20°C is also acceptable as aliquots may be taken without freeze/thawing due to the presence of 50% glycerol. Stable for one year.

Type:
Antigen: MAP2K1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Xenopus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité