Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TP53 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
XPS-1021
PRSIXPS-1021EA 686 EUR InStock
PRSIXPS-1021
Anti-TP53 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
p53 has a well established role in the blocking the proliferative action of damaged cells and acting in essence as an anticancer agent. It has been called the guardian of the genome. Phosphorylation of Ser392 in p53 is associated with formation of human tumors. In addition p53 has also been linked to affects of aging and oxidative stress. An increase in p53 has also been linked to deficits in LTP and learning and memory. We raised this polyclonal antibody against a peptide representing the sequence around Ser392 of p53.

Immunolabeling of the 53 kDa p53 protein in Western blots of PMA treated NIH3T3 cells is blocked by the Ser392 phosphopeptide used as antigen but by the corresponding non-phosphopeptide. Applications include Dot Blots (DB) and Western Blots (WB). Immunohistochemistry: not determined. Human and some non-human primates have 100% amino acid sequence identity with the antigen used to raise the antibody. When internally tested under ideal conditions the working dilutions were 1:1000 for DB and WB.

Affinity Purified

100 uL in 10 mM HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 ug per mL BSA and 50% glycerol.

For long term storage –80°C is recommended, but shorter term storage at –20°C is also acceptable as aliquots may be taken without freeze/thawing due to the presence of 50% glycerol. Stable for one year.

Type:
Antigen: TP53
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Monkey

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité