Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PLK1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
XPS-1022
PRSIXPS-1022EA 686 EUR InStock
PRSIXPS-1022
Anti-PLK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Considerable evidence indicates that a Polo-Like Kinase (PLK) plays an important role in cell cycle regulation. PLK is also required for bipolar spindle formation, activation of the anaphase-promoting complex/cyclosome, and cytokinesis. Recent work led to the identification of a PLKK that is thought to be responsible for activation of PLK. Recent work (Erikson, et al., 2004) has shown that PLKK is in turn activated by phosphorylation at three sites (Ser482, Ser486 and Ser490). Thus activation of PLK is thought to involve a kinase cascade involving the phosphorylation of Ser482,486,490 in PLKK.

Applications include Dot Blots (DB) and Western Blots (WB). Suitability for Immunohistochemistry (IHC) has not yet been determined. Xenopus is the only species tested to date. When internally tested under ideal conditions the working dilutions were 1:1000 for DB and WB.

Affinity Purified

100 uL in 10 mM HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 ug per mL BSA and 50% glycerol.

For long term storage –80°C is recommended, but shorter term storage at –20°C is also acceptable as aliquots may be taken without freeze/thawing due to the presence of 50% glycerol. Stable for one year.

Type:
Antigen: PLK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Xenopus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité