Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SYN1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
XPS-1026
PRSIXPS-1026EA 686 EUR InStock
PRSIXPS-1026
Anti-SYN1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Synapsin I plays a key role in synaptic plasticity in brain. This effect is due in large part to the ability of the synapsins to regulate the availability of synaptic vesicles for release. In addition to its role in plasticity, the expression of synapsin I is a precise indicator of synapse formation. Thus synapsin I immunocytochemistry provides a valuable tool for the study of synaptogenesis. The role of synapsin in synaptic plasticity and in synaptogensis is regulated by phosphorylation. Serine 9 is the site on synapsin I that is phosphorylated by cAMP-dependent protein kinase and by calcium calmodulin kinase I. Phosphorylation of this site is thought to regulate synaptic vesicle function.

Immunolabeling of the 78k Synapsin I doublet in a Western blot of rat brain homogenate is blocked by the phosphopeptide used as antigen but not by the corresponding non-phosphopeptide. Applications include Dot Blots (DB) and Western Blots (WB). Suitability for Immunohistochemistry (IHC) has not yet been determined. When internally tested under ideal conditions the working dilutions were 1:1000 for DB and WB.

Affinity Purified

100 uL in 10 mM HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 ug per mL BSA and 50% glycerol.

For long term storage –80°C is recommended, but shorter term storage at –20°C is also acceptable as aliquots may be taken without freeze/thawing due to the presence of 50% glycerol. Stable for one year.

Type:
Antigen: SYN1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité