Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SYT1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
XPS-1028
PRSIXPS-1028EA 686 EUR InStock
PRSIXPS-1028
Anti-SYT1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Synaptotagmin is widely regarded as the primary calcium sensor for synaptic vesicle exocytosis. Moreover recent studies indicate that the protein also plays a key role in endocytosis. Synaptotagmin can be phosphorylated by multiple protein kinases and this may play a key role in modulation of synaptotagmin ability to influence both the exocytotic and endocytotic components of synaptic transmission.

Applications include Dot Blots (DB) and Western Blots (WB). Suitability for Immunohistochemistry (IHC) has not yet been determined. Human, mouse, and rat have 100% amino acid sequence identity with the antigen used to raise the antibody. When internally tested under ideal conditions the working dilutions were 1:1000 for DB and WB.

Affinity Purified

100 uL in 10 mM HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 ug per mL BSA and 50% glycerol.

For long term storage –80°C is recommended, but shorter term storage at –20°C is also acceptable as aliquots may be taken without freeze/thawing due to the presence of 50% glycerol. Stable for one year.

Type:
Antigen: SYT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité