Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TAOK2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
XPS-1029
PRSIXPS-1029EA 686 EUR InStock
PRSIXPS-1029
Anti-TAOK2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TAO (thousand and one amino acid) protein kinases mediate signaling from carbachol to p38 MAPK and ternary complex transcription factors. This has led to the proposal that the TAO protein kinases play an essential role in signaling from physiological agonists to the stress-responsive p38 MAPKs. Autophosphorylation of TAO may play a role in the mechanism of TAO activation. The MEK binding domain of TAO is autophosphorylated on both serine and threonine residues and Ser181 is located within this domain.

Human, mouse, rat and Xenopus have 100% amino acid sequence identity with the antigen used to raise the antibody. Applications include Dot Blots (DB) and Western Blots (WB). Suitability for Immunohistochemistry (IHC) has not been determined. When internally tested under ideal conditions the working dilutions were 1:1000 for DB and WB.

Affinity Purified

100 uL in 10 mM HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 ug per mL BSA and 50% glycerol.

For long term storage –80°C is recommended, but shorter term storage at –20°C is also acceptable as aliquots may be taken without freeze/thawing due to the presence of 50% glycerol. Stable for one year.

Type:
Antigen: TAOK2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité