Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TH Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
XPS-1032
PRSIXPS-1032EA 686 EUR InStock
PRSIXPS-1032
Anti-TH Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Tyrosine Hydroxylase (TH) is the rate-limiting enzyme in the synthesis of the catecholamines Dopamine and Norepinephrine. TH antibodies can therefore be used as markers for dopaminergic and noradrenergic neurons. We raised this polyclonal antibody against a peptide representing the sequence around Ser19 in rat TH purified. This antibody is suitable for most immunochemical applications in a variety of mammalian and some non-mammalian species.

Applications include Dot Blots (DB), Immunoblotting (IB), Immunofluorescence (IF), Immunohistochemistry (IHC) and Western Blots (WB). Mouse and rat have 100% amino acid sequence identity with the antigen used to raise the antibody. When internally tested under ideal conditions the working dilutions were 1:1000 for IF, IHC, DB and WB.

Affinity Purified

100 uL in 10 mM HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 ug per mL BSA and 50% glycerol.

For long term storage –80°C is recommended, but shorter term storage at –20°C is also acceptable as aliquots may be taken without freeze/thawing due to the presence of 50% glycerol. Stable for one year.

Type:
Antigen: TH
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité