Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GRIN1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
XPS-2020
PRSIXPS-2020EA 612 EUR InStock
PRSIXPS-2020
Anti-GRIN1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The ion channels activated by glutamate are typically divided into two classes. Those that are sensitive to N-methyl-D-aspartate (NMDA) are designated NMDA receptors (NMDAR). The NMDAR plays an essential role in memory, neuronal development and it has also been implicated in several disorders of the central nervous system including Alzheimer’s disease, epilepsy and ischemic neuronal cell death. Increased membrane surface expression of the NR1 subunit of the receptor has been associated with synaptic plasticity. There are a number of different splice variants of the NR1. Differential splicing of three exons in the NR1 subunit generates up to eight NR1 splice variants and 7 of these have been identified in cDNA libraries. These exons encode a 21 amino acid N-terminal domain (N1) and adjacent sequences in the C-terminus (C1 and C2). Splicing out the C2 cassette eliminates the first stop codon and produces a new reading frame that generates a new sequence of 22 amino acids (C2'). Considerable attention has been focused on the distribution and expression of these splice variants that may affect the functional properties and regulation of the NMDAR.

Affinity Purified

Reconstitute in 50 μl PBS. Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: Grin1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité