Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TH Sheep Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
XPS-2033
PRSIXPS-2033EA 686 EUR InStock
PRSIXPS-2033
Anti-TH Sheep Polyclonal Antibody
Anticorps
Tyrosine Hydroxylase (TH) is the rate-limiting enzyme in the synthesis of the catecholamines Dopamine and Norepinephrine. TH antibodies can therefore be used as markers for dopaminergic and noradrenergic neurons.

Tyrosine Hydroxylase antibody is specific for the 60k rat TH in lysates of PC-12 Cells. Applications include Immunofluorescence (IF), Immunohistochemistry (IHC) and Western Blot (WB). The antibody has been characterized in blot immunolabeling and immunocytochemical studies and cross-reacts with many different mammalian and some non-mammalian forms of TH. When internally tested under ideal conditions the working dilutions were 1:1000 for IHC, IF and WB.

Affinity Purified

100 uL in 10 mM HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 ug per mL BSA and 50% glycerol.

For long term storage –80°C is recommended, but shorter term storage at –20°C is also acceptable as aliquots may be taken without freeze/thawing due to the presence of 50% glycerol. Stable for one year.

Type:
Antigen: TH
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Sheep
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Dog, Bovine

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité