Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GFP Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
XR-9001
PRSIXR-9001EA 562 EUR InStock
PRSIXR-9001
Anti-GFP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal anti-GFP is designed to detect GFP and its variants. This antibody can be used to detect GFP by ELISA (sandwich or capture) for the direct binding of antigen and recognizes wild type, recombinant and enhanced forms of GFP. For immunoblotting use either alkaline phosphatase or peroxidase conjugated polyclonal anti-GFP to detect GFP or GFP containing proteins on western blots. Recommended dilutions are as follows, ELISA 1:15,000 - 1:60,000, Western Blot 1:500 - 1:5,000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:3,000. (Optimal dilutions should be determined by user).

Anti-GFP Antibody was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Green Fluorescent Protein (Aequorea victoria) coupled to agarose beads followed by solid phase adsorption(s) to remove any unwanted reactivities. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against anti-Rabbit Serum and purified and partially purified Green Fluorescent Protein (Aequorea victoria). No reaction was observed against Human, Mouse or Rat serum proteins.

0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M NaCl, 0.01% (w/v) Sodium Azide; pH 7.2

Store vial at -20° C or below prior to opening. Dilute only prior to immediate use. Forextended storage, aliquot contents and freeze at -20° C or below. Avoid cycles of freezing and thawing. Expiration date is one (1) year from date of opening product.

Type:
Antigen: gfp
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: GFP

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité