Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AFP Chicken Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
XW-7017
PRSIXW-7017EA 859 EUR InStock
PRSIXW-7017
Anti-AFP Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
beta-1-fetoprotein. beta-fetoprotein is a major plasma protein produced by the yolk sac and the liver during fetal life. beta-fetoprotein expression in adults is often associated with hepatoma or teratoma. However, hereditary persistance of beta-fetoprotein may also be found in individuals with no obvious pathology. The protein is thought to be the fetal counterpart of serum albumin, and the beta-fetoprotein and albumin genes are present in tandem in the same transcriptional orientation on chromosome 4. beta-fetoprotein is found in monomeric as well as dimeric and trimeric forms, and binds copper, nickel, fatty acids and bilirubin. The level of beta-fetoprotein in amniotic fluid is used to measure renal loss of protein to screen for spina bifida and anencephaly.

AFP antibody can be used for the detection of AFP by Western blot, may also work for IHC and ICC.

Antigen affinity-purified

Phosphate-Buffered Saline. No preservatives added.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: AFP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité