Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CRH Chicken Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
XW-7122
PRSIXW-7122EA 826 EUR InStock
PRSIXW-7122
Anti-CRH Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
Corticotropin releasing hormone precursor. CRH is a 41-amino acid peptide derived from a 191-amino acid preprohormone. CRH is secreted by the paraventricular nucleus (PVN) of the hypothalamus in response to stress. It is also synthesized in peripheral tissues, such as T lymphocytes and is highly expressed in the placenta. In the placenta CRH is a marker that determines the length of gestation and the timing of parturition and delivery.

CRH antibody can be used for the detection of CRH by Western blot, may also work for IHC and ICC.

Antigen affinity-purified

Phosphate-Buffered Saline. No preservatives added.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CRH
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité