Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CRP Chicken Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
XW-7126
PRSIXW-7126EA 826 EUR InStock
PRSIXW-7126
Anti-CRP Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
Cysteine-rich protein 2; Cystein-rich intestinal protein. C-Reactive Protein is a 208-amino acid protein containing 2 LIM domains and shares 93% amino acid sequence identity with its rat homolog, called Esp1 or Crp2. Northern blot analysis showed widespread tissue expression of the 1.3-kb C-Reactive Protein mRNA, with the highest level of expression found in heart. In testis, a second 1.7-kb mRNA was also detected.

CRP antibody can be used for the detection of CRP by Western blot, ELISA, may also work for IHC and ICC.

Antigen affinity-purified

Phosphate-Buffered Saline. No preservatives added.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CRP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité