Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HP Chicken Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
XW-7243
PRSIXW-7243EA 826 EUR InStock
PRSIXW-7243
Anti-HP Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
Haptoglobin, Mixed type. Haptoglobin combines with free plasma hemoglobin, prevent loss of iron through the kidneys and protect the kidneys from damage by hemoglobin, while making the hemoglobin accessible to degradative enzymes.

Haptoglobin antibody can be used for the detection of Haptoglobin by Western blot, ELISA, IP, may also work for IHC and ICC.

Antigen affinity-purified

Phosphate-Buffered Saline. No preservatives added.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: HP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité