Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LEP Chicken Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
XW-7340
PRSIXW-7340EA 826 EUR InStock
PRSIXW-7340
Anti-LEP Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
Leptin; leptin (murine obesity homolog); obesity. Leptin, a product of the Obese (ob) gene, is a ligand for the OB receptor (OC-R). Mice with mutations of the ob gene have been found to be obese and diabetic and to have reduced activity, metabolism, and body temperature. M.W: 16,000.

Leptin antibody can be used for the detection of Leptin by Western blot, ELISA, may also work for IHC and ICC.

Antigen affinity-purified

Phosphate-Buffered Saline. No preservatives added.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: LEP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype:
Reactivity: Bovine, Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité