Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TF Chicken Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
XW-7632
PRSIXW-7632EA 773 EUR InStock
PRSIXW-7632
Anti-TF Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
Chicken polyclonal IgY Antibodies against Transferrin, antigen affinity-purified. Transferrin is a major iron binding serum protein and is found in human plasma or serum at concentrations of 3 mg/ml. M.W: 80,000.

Transferrin antibody can be used for the detection of Transferrin by Western blot, ELISA, IP, may also work for IHC and ICC.

Antigen affinity-purified

Phosphate-Buffered Saline. No preservatives added.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: TF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité