Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-ORM1 Chicken Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
XW-7661
PRSIXW-7661EA 859 EUR InStock
PRSIXW-7661
Anti-ORM1 Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
FUNCTION: Appears to function in modulating the activity of the immune system during the acute-phase reaction.
SIMILARITY: Belongs to the lipocalin family.
SUBCELLULAR LOCATION: Secreted protein.
TISSUE SPECIFICITY: Expressed by the liver and secreted in plasma.
INDUCTION: Synthesis is controlled by glucocorticoids, interleukin-1 and interleukin-6, It increases 5- to 50-fold upon inflammation.
POLYMORPHISM: Three common alleles of ORM1 are known. ORM1*F1 has Gln-38/Val-174; ORM1*F2 has Gln-38/Met-174 and ORM1*S has Arg-38/Val-174.

ORM1 antibody can be used for the detection of β-1-acid glycoprotein 1 by ELISA and Western Blot.

Phosphate-Buffered Saline. No preservatives added.

Phosphate-Buffered Saline. No preservatives added.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: ORM1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité