Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CP Chicken Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
XW-7698
PRSIXW-7698EA 690 EUR InStock
PRSIXW-7698
Anti-CP Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
FUNCTION: Ceruloplasmin is a blue, copper-binding (6-7 atoms per molecule) glycoprotein found in plasma. Four possible functions are ferroxidase activity, amine oxidase activity, copper transport and homeostasis, and superoxide dismutase activity.
DISEASE: Ceruloplasmin levels are decreased in Wilson disease, in which copper cannot be incorporated into ceruloplasmin in liver because of defects in the copper-transporting ATPase 2.

Ceruloplasmin antibody can be used for the detection of Ceruloplasmin by ELISA and Western Blot, may also work for ICC and IHC.

Phosphate-Buffered Saline. No preservatives added.

Phosphate-Buffered Saline. No preservatives added.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité