Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-VLDL Chicken Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
XW-7704
PRSIXW-7704EA 725 EUR InStock
PRSIXW-7704
Anti-VLDL Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
VLDL transports hepatic synthesized triglycerides and cholesterol. May counteract inhibitory effect of glucocorticoids on arachidonic acid release and prostaglandin I2 formation in vascular smooth muscle cells.

VLDL antibody can be used for the detection of VLDL by ELISA and Western Blot, may also work for ICC and IHC.

Phosphate-Buffered Saline. No preservatives added.

Phosphate-Buffered Saline. No preservatives added.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: VLDL
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité