Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PTPRF Chicken Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
XW-7816
PRSIXW-7816EA 826 EUR InStock
PRSIXW-7816
Anti-PTPRF Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
FUNCTION: The first PTPase domain has enzymatic activity, while the second one seems to affect the substrate specificity of the first one.
CATALYTIC ACTIVITY: Protein tyrosine phosphate + H2O = protein tyrosine + phosphate.
SUBUNIT: Interacts with GRIP1 (By similarity). Interacts with PPFIA1, PPFIA2 and PPFIA3.

Receptor-type tyrosine-protein phosphatase F antibody can be used for the detection of Receptor-type tyrosine-protein phosphatase F by Western Blot.

Phosphate-Buffered Saline. No preservatives added.

Phosphate-Buffered Saline. No preservatives added.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: PTPRF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité