Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PTPN13 Chicken Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
XW-7835
PRSIXW-7835EA 826 EUR InStock
PRSIXW-7835
Anti-PTPN13 Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
The protein encoded by this gene is a member of the protein tyrosine phosphatase (PTP) family. PTPs are known to be signaling molecules that regulate a variety of cellular processes including cell growth, differentiation, mitotic cycle, and oncogenic transformation. This PTP is a large protein that possesses a PTP domain at C-terminus, and multiple noncatalytic domains, which include a domain with similarity to band 4.1 superfamily of cytoskeletal-associated proteins, a region consisting of five PDZ domains, and a leucine zipper motif. This PTP was found to interact with, and dephosphorylate Fas receptor, as well as IkappaBbeta through the PDZ domains, which suggested its role in Fas mediated programmed cell death. This PTP was also shown to interact with GTPase-activating protein, and thus may function as a regulator of Rho signaling pathway. Four alternatively spliced transcript variants, which encode distinct proteins, have been reported.

Protein-tyrosine phosphatase antibody can be used for the detection of Protein-tyrosine phosphatase by Western Blot.

Phosphate-Buffered Saline. No preservatives added.

Phosphate-Buffered Saline. No preservatives added.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: PTPN13
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité