Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CARD14 Chicken Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
XW-7891
PRSIXW-7891EA 725 EUR InStock
PRSIXW-7891
Anti-CARD14 Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
FUNCTION: Activates NF-κ-B via BCL10 and IKK. Stimulates the phosphorylation of BCL10.
SUBUNIT: CARD14 and BCL10 bind to each other by CARD-CARD interaction.
SIMILARITY: Contains 1 PDZ (DHR) domain.
SUBCELLULAR LOCATION: Cytoplasm.
TISSUE SPECIFICITY: Expressed in placenta. Also detected in HeLa S3 cells, but not in the other cancer cell lines tested.

Caspase recruitment domain-containing protein 14 antibody can be used for the detection of Caspase recruitment domain-containing protein 14 by Western Blot.

Phosphate-Buffered Saline. No preservatives added.

Phosphate-Buffered Saline. No preservatives added.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CARD14
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité