Anti-ZNF256 Chicken Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
XW-7915
PRSIXW-7915EA 826 EUR InStock
PRSIXW-7915
Anti-ZNF256 Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
Zinc finger protein 256 antibody can be used for the detection of Zinc finger protein 256 by Western Blot.
Phosphate-Buffered Saline. No preservatives added.
Phosphate-Buffered Saline. No preservatives added.
Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: ZNF256
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité