Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-S100 A6 Chicken Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
XW-8092
PRSIXW-8092EA 826 EUR InStock
PRSIXW-8092
Anti-S100 A6 Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
SUBUNIT: Homodimer, antiparallel. Interacts with SUGT1.
PTM: The N-terminus is blocked.
SIMILARITY: Contains 2 EF-hand domains.
INDUCTION: Preferentially expressed when quiescent fibroblasts are stimulated to proliferate. It is inducible by growth factors and overexpressed in acute myeloid leukemias.
MISCELLANEOUS: This protein co-purified with the prolactin receptor.

Calcyclin antibody can be used for the detection of Calcyclin by Western Blot.

Phosphate-Buffered Saline. No preservatives added.

Phosphate-Buffered Saline. No preservatives added.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: S100 A6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité