Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GHRL Chicken Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
XW-8115
PRSIXW-8115EA 826 EUR InStock
PRSIXW-8115
Anti-GHRL Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
FUNCTION: Obestatin is a specific ligand for the GPR39 receptor. It has an appetite-reducing effect, results in decreased food intake, and reduces gastric emptying activites and jejunal motility (By similarity).
PTM: Amidation of Leu-98 is essential for obestatin activity (By similarity).

Appetite regulating hormone antibody can be used for the detection of Appetite regulating hormone by ELISA and Western Blot, may also work for ICC and IHC.

Phosphate-Buffered Saline. No preservatives added.

Phosphate-Buffered Saline. No preservatives added.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: Ghrl
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité