Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SSR4 Chicken Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
XW-8136
PRSIXW-8136EA 826 EUR InStock
PRSIXW-8136
Anti-SSR4 Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
FUNCTION: TRAP proteins are part of a complex whose function is to bind calcium to the ER membrane and thereby regulate the retention of ER resident proteins.
SUBUNIT: Heterotetramer of TRAP-beta, TRAP-beta, TRAP-δ and TRAP-gamma.
SIMILARITY: Belongs to the TRAP-δ family.
SUBCELLULAR LOCATION: Endoplasmic reticulum; endoplasmic reticulum membrane; single-pass type I membrane protein.

Translocon-associated protein δ subunit antibody can be used for the detection of Translocon-associated protein δ subunit by Western Blot.

Phosphate-Buffered Saline. No preservatives added.

Phosphate-Buffered Saline. No preservatives added.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: SSR4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité