Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLC12A2 Chicken Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
XW-8138
PRSIXW-8138EA 725 EUR InStock
PRSIXW-8138
Anti-SLC12A2 Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
FUNCTION: Electrically silent transporter system. Mediates sodium and chloride reabsorption. Plays a vital role in the regulation of ionic balance and cell volume.
SIMILARITY: Belongs to the SLC12A transporter family.
SUBCELLULAR LOCATION: Membrane; multi-pass membrane protein.
TISSUE SPECIFICITY: Expressed in many tissues.

Solute carrier family 12 member 2 antibody can be used for the detection of Solute carrier family 12 member 2 by Western Blot.

Phosphate-Buffered Saline. No preservatives added.

Phosphate-Buffered Saline. No preservatives added.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: SLC12A2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Dog, Bovine, Chimpanzee

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité