Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ST8SIA1 Chicken Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
XW-8145
PRSIXW-8145EA 826 EUR InStock
PRSIXW-8145
Anti-ST8SIA1 Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
FUNCTION: Involved in the production of GD3 and GT3 from GM3.
CATALYTIC ACTIVITY: CMP-N-acetylneuraminate + beta-N-acetylneuraminyl-2,3-beta-D-galactosyl-R = CMP + beta-N-acetylneuraminyl-2,8-beta-N-acetylneuraminyl-2,3-beta-D-galactosyl-R.
SIMILARITY: Belongs to the glycosyltransferase 29 family.
PATHWAY: Glycosylation.
SUBCELLULAR LOCATION: Golgi apparatus; Golgi membrane; single-pass type II membrane protein

β-N-acetylneuraminide β-2,8-sialyltransferase antibody can be used for the detection of β-N-acetylneuraminide β-2,8-sialyltransferase by Western Blot.

Phosphate-Buffered Saline. No preservatives added.

Phosphate-Buffered Saline. No preservatives added.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: ST8SIA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité