Human recombinant Esd (from E. coli)
Fournisseur: ProSci Inc.
XW-RP3079
PRSIXW-RP3079EA 620 EUR InStock
PRSIXW-RP3079
Human recombinant Esd (from E. coli)
Protéines et Peptides
A carboxylic ester + H2O = an alcohol + a carboxylic anion. Homodimer. Cytoplasmic vesicles. There are two major electrophoretic isotypes. The sequence of the ESD*1 variant is shown. Similar to yeast HRE299.
  • This recombinant protein can be used for WB, ELISA, MS.
10 mM Tris, pH 8.0, 0.1% Triton X-100, 0.002% NaN, 10mM DTT
Store in working aliquots at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité