Human recombinant LXN (from E. coli)
Fournisseur: ProSci Inc.
XW-RP3139
PRSIXW-RP3139EA 848 EUR InStock
PRSIXW-RP3139
Human recombinant LXN (from E. coli)
Protéines et Peptides
Strongly similar to rat latexin (TCI, Rn.11404); may be a tissue carboxypeptidase inhibitor.
  • This recombinant protein can be used for WB, ELISA, MS.
10 mM Tris, pH 8.0, 0.1% Triton X-100, 0.002% NaN, 10mM DTT
Store in working aliquots at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité